Learn More
Molecular Probes™ Tinte verde Vybrant™ DyeCycle™
Descripción
El tinte de color verde Vybrant™ DyeCycle™ Green es un tinte de ADN que penetra en las células que se puede utilizar para el análisis del ciclo celular en una línea espectral de 488 nm del láser de iones de argón, que se suele utilizar en los citómetros de flujo.
Preciso: análisis de ciclo celular preciso en células vivas
Seguro: baja citotoxicidad para clasificación de células y experimentos con células vivas
Protocolo de tinción sencillo y resistente
Consulte una guía de selección para todos los productos relacionados con el análisis del ciclo celular de células fijas y vivas en citometría de flujo.
Preciso
Un análisis preciso y exitoso del ciclo celular requiere un colorante selectivo para el ADN y puede colorear las células en un patrón homogéneo que minimiza la variabilidad de la fluorescencia. El tinte verde Vybrant™ DyeCycle™ Green es una herramienta ideal para el análisis del contenido de ADN en células vivas, ya que las tinciones son permeables a las células y, después de unir ADN bicatenario, emiten una señal fluorescente que es proporcional a la masa de ADN (consulte la figura).
Baja citotoxicidad
A diferencia de los tintes que requieren altas concentraciones o tienen estructuras químicas que son tóxicas para las células, el tinte verde Vybrant™ DyeCycle™ presenta una citotoxicidad relativamente baja, lo que permite clasificar las células en función de la fase del ciclo celular.
Protocolo de tinción simple y resistente
Para realizar el análisis celular, solamente tiene que preparar los tubos de citometría de flujo que contienen 1 ml de células suspendidas en medios completos en una concentración de 1 × 106 células/ml. Añada 2 μl de tinte verde Vybrant™ DyeCycle™ a cada tubo. La concentración final del tinte es de 10 μM. Incube a 37 °C durante 30 minutos, protegido de la luz. Analice las muestras en un citómetro de flujo con una excitación de 488 nm y emisión de color verde.
Consulte una guía de selección para todos los productos relacionados con el análisis del ciclo celular de células fijas y vivas en citometría de flujo.
Preciso
Un análisis preciso y exitoso del ciclo celular requiere un colorante selectivo para el ADN y puede colorear las células en un patrón homogéneo que minimiza la variabilidad de la fluorescencia. El tinte verde Vybrant™ DyeCycle™ Green es una herramienta ideal para el análisis del contenido de ADN en células vivas, ya que las tinciones son permeables a las células y, después de unir ADN bicatenario, emiten una señal fluorescente que es proporcional a la masa de ADN (consulte la figura).
Baja citotoxicidad
A diferencia de los tintes que requieren altas concentraciones o tienen estructuras químicas que son tóxicas para las células, el tinte verde Vybrant™ DyeCycle™ presenta una citotoxicidad relativamente baja, lo que permite clasificar las células en función de la fase del ciclo celular.
Protocolo de tinción simple y resistente
Para realizar el análisis celular, solamente tiene que preparar los tubos de citometría de flujo que contienen 1 ml de células suspendidas en medios completos en una concentración de 1 × 106 células/ml. Añada 2 μl de tinte verde Vybrant™ DyeCycle™ a cada tubo. La concentración final del tinte es de 10 μM. Incube a 37 °C durante 30 minutos, protegido de la luz. Analice las muestras en un citómetro de flujo con una excitación de 488 nm y emisión de color verde.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 mM |
| Contenido y almacenamiento | Contiene un vial de tinte verde Vybrant™ DyeCycle™ Green (5 mM en DMSO). Almacenar a ≤- 20 °C, desecar y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Tinción |
| Tipo de colorante | Vybrant™ DyeCycle™ Green |
| Emission | 488 |
| Formulario | Solución |
| Formato | Tubo(s) |
| Línea de productos | DyeCycle |
| Mostrar más |