Learn More
Molecular Probes™ Vybrant™ CFDA SE Cell Tracer Kit
Descripción
El kit de marcaje celular Vybrant™ CFDA SE se utiliza en análisis fluorescentes como un marcador de células a largo plazo. Este método se utiliza comúnmente para el etiquetado in vitro e in vivo de las células para determinar si una célula está proliferando o no.
Rendimiento superior: permite una tinción brillante y uniforme de las células
Retención a largo plazo: el colorante se conserva bien en las células durante varios días tras la tinción
No tóxico: mínima citotoxicidad para ensayos in vivo e in vitro
Protocolo de tinción simple y sólido
Tinción fluorescente superior
El etiquetado exitoso de las células requiere un colorante extremadamente brillante para distinguir las células etiquetadas con fluorescencia de la autofluorescencia. La intensa tinción fluorescente que proporciona el kit de etiquetado celular Vybrant™ CFDA SE permite la visualización de células etiquetadas durante varios días después de la tinción, lo que la convierte en una tinción ideal para estudios de marcado celular basados en la dilución de colorante.
Retención de señal a largo plazo
El colorante Vybrant™ CFDA SE cruza fácilmente la membrana plasmática y se une covalentemente dentro de las células, donde el colorante fluorescente estable y bien conservado está diseñado para proporcionar una señal consistente, incluso después de varios días en un entorno de cultivo celular.
No tóxico
El colorante Vybrant™ CFDA SE se une covalentemente a todas las aminas libres en la superficie y el interior de las células y muestra poca citotoxicidad, con un efecto mínimo observado en la capacidad proliferativa o biología de las células. Los investigadores han utilizado el etiquetado CFDA SE para demostrar que las células hematopoyéticas transplantables proliferan in vitro en respuesta a la estimulación mediante un cóctel de factores de crecimiento.
Protocolo de tinción simple y sólido
El kit de etiquetado celular Vybrant™ CFDA SE contiene viales prácticos y de un solo uso de colorante seco para permitir realizar experimentos a pequeña escala sin preparar cantidades excesivas de colorante, lo que prolonga la vida útil del colorante no disuelto en la solución. Se prepara una solución madre mediante la disolución del contenido de un vial en dimetilsulfóxido (DMSO) anhidro antes del uso. Para teñir 1 ml de células en un medio sin proteínas, se suele emplear 1 μl de esta solución madre. Las células deben teñirse durante 20 minutos a temperatura ambiente mediante una agitación suave. A continuación, un breve lavado con un medio completo eliminará cualquier colorante que pudiera quedar en la solución.
Tinción fluorescente superior
El etiquetado exitoso de las células requiere un colorante extremadamente brillante para distinguir las células etiquetadas con fluorescencia de la autofluorescencia. La intensa tinción fluorescente que proporciona el kit de etiquetado celular Vybrant™ CFDA SE permite la visualización de células etiquetadas durante varios días después de la tinción, lo que la convierte en una tinción ideal para estudios de marcado celular basados en la dilución de colorante.
Retención de señal a largo plazo
El colorante Vybrant™ CFDA SE cruza fácilmente la membrana plasmática y se une covalentemente dentro de las células, donde el colorante fluorescente estable y bien conservado está diseñado para proporcionar una señal consistente, incluso después de varios días en un entorno de cultivo celular.
No tóxico
El colorante Vybrant™ CFDA SE se une covalentemente a todas las aminas libres en la superficie y el interior de las células y muestra poca citotoxicidad, con un efecto mínimo observado en la capacidad proliferativa o biología de las células. Los investigadores han utilizado el etiquetado CFDA SE para demostrar que las células hematopoyéticas transplantables proliferan in vitro en respuesta a la estimulación mediante un cóctel de factores de crecimiento.
Protocolo de tinción simple y sólido
El kit de etiquetado celular Vybrant™ CFDA SE contiene viales prácticos y de un solo uso de colorante seco para permitir realizar experimentos a pequeña escala sin preparar cantidades excesivas de colorante, lo que prolonga la vida útil del colorante no disuelto en la solución. Se prepara una solución madre mediante la disolución del contenido de un vial en dimetilsulfóxido (DMSO) anhidro antes del uso. Para teñir 1 ml de células en un medio sin proteínas, se suele emplear 1 μl de esta solución madre. Las células deben teñirse durante 20 minutos a temperatura ambiente mediante una agitación suave. A continuación, un breve lavado con un medio completo eliminará cualquier colorante que pudiera quedar en la solución.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 10 viales de 5(6)-CFDA, SE (CFSE, 500 μg por vial) y 1 vial de DMSO (1,3 ml). Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C). |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 492⁄517 |
| Tipo de colorante | CFDA SE (CFSE) |
| Formato | Tubos, portaobjetos |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo |
| Cantidad | 1 kit |
| Método de detección | Fluorescente |
| Formulario | Sólido |
| Línea de productos | Vybrant |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |