Learn More
VX-984, MedChemExpress
Código de producto. p-200096360
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16450438 5 mg 5 miligramos
16417978 10 mg 10 miligramos
16403907 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16450438
Marca: Medchem Express HY19939S
MedChemExpress VX-984 (M9831) is an orally active, potent, selective and BBB-penetrated DNA-PK inhibitor. VX-984 efficiently inhibits NHEJ (non-homologous end joining) and increases DSBs (DNA double-strand breaks). VX-984 can be used for glioblastomas (GBM) and non-small cell lung cancer (NSCLC) research.
VX-984 (M9831) is an orally active, potent, selective and BBB-penetrated DNA-PK inhibitor. VX-984 efficiently inhibits NHEJ (non-homologous end joining) and increases DSBs (DNA double-strand breaks). VX-984 can be used for glioblastomas (GBM) and non-small cell lung cancer (NSCLC) research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VX-984
CAS 1476074-39-1
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C23H21D2N7O
Color Blanco
Sinónimo M9831
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (24.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=NC2=C([C@H](C)CNC3=CC(C4=C([2H])N=C(C)N=C4[2H])=NC=N3)C=CC=C12)NC
Industry Type Cancer-Kinase/protease
Peso molecular (g/mol) 415.49
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.49
Porcentaje de pureza 98.34%