Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para VWF humano
Código de producto. p-7230988
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15475173
Marca: Invitrogen™ EHVWF
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para el factor von Willebrand (vWF) humano cuantifica el vWF hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el vWF hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para vWF humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El antígeno relacionado con el factor VIII o el factor von Willebrand es una glicoproteína multimérica. Tiene dominios funcionales de unión a la glicoproteína lb plaquetaria, glicoproteína IIb/IIIa, colágeno y heparina. El factor von Willebrand es sintetizado por las células endoteliales y almacenado en los gránulos de Weibel-Palade. Se trata de un medio de adhesión plaquetaria a las paredes de los vasos lesionados y sirve como portador y estabilizador del factor de coagulación VIII. El factor von Willebrand es uno de los marcadores más útiles para identificar el linaje endotelial (o megacariocítico) de las neoplasias. Como no todas las células endoteliales sintetizan/almacenan esta molécula, cerca del 30 % de los tumores de origen vascular no se tiñen para el antígeno relacionado con el factor VIII, independientemente de si son benignos o malignos. La tinción del antígeno relacionado con el factor VIII también se ha utilizado para medir la angiogénesis, un indicador de la recidiva tumoral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P04275
Intervalo del ensayo 0,123-30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,13 ng
Intervalo de calibración De 0,4 ng/ml a 120 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta el vWF humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7450
Símbolo de gen F8VWF,VWD
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo F8VWF, VWD
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min