Descripción
Immunogen sequence: HEFPPLFAFP SLSQTDLEEL TYFFPEDHAE DVQQEFFPSW PTPSGLTEYS TLTLCQETLA NSSIGRLCLA FLGKRLDSVI EMCVKDVLLK DDLSWAEAGV AL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 69%, Rat - 69%.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VWDE |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | VWDE |
| N.º de referencia del gen | Q8N2E2 |
| Alias de gen | von Willebrand factor D and EGF domain-containing protein; von Willebrand factor D and EGF domains; VWDE |
| Símbolos de los genes | VWDE |
| Mostrar más |