missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VUF10460, MedChemExpress

Código de producto. 16406087
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16406087 5 mg 5 miligramos
16449886 50 mg 50 miligramos
16443358 10 mg 10 miligramos
16412736 25 mg 25 miligramos
16404606 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16406087

Marca: Medchem Express HY101420

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress VUF10460 is a non-imidazole histamine H4 receptor agonist; binds to rat H4 receptor with a pKi of 7.46.

VUF10460 is a non-imidazole histamine H4 receptor agonist

Especificaciones

Nombre del producto químico o material VUF10460
CAS 1028327-66-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H19N5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (185.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=CC=CC=C2)=CC(N3CCN(C)CC3)=N1
Peso molecular (g/mol) 269.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.