missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VTP-27999 Hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16438218
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16438218 10 mg 10 miligramos
16427956 100 mg 100 miligramos
16414117 50 mg 50 miligramos
16410658 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16438218

Marca: Medchem Express HY76652

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress VTP-27999 Hcl is an alkyl amine Renin inhibitor; VTP-27999 is useful for Hypertension and End-Organ Diseases.

VTP-27999 Hcl is an alkyl amine Renin inhibitor

Especificaciones

Nombre del producto químico o material VTP-27999 Hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1264191-73-2
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H42Cl2N4O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (178.08 mM)
SMILES O=C(NC[C@H](C[C@@H]1COCCC1)NC)N(CCC2)C[C@]2([H])[C@](OCCNC(OC)=O)([H])C3=CC(Cl)=CC=C3.Cl
Peso molecular (g/mol) 561.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.54
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.