Learn More
Beskrivning
CHX10 encodes a homeobox protein originally described as a retina-specific transcription factor. Mutations in this gene are associated with microphthalmia, cataracts and iris abnormalities.
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | VSX2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.34 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | VSX2 |
| N.º de referencia del gen | P58304, Q61412 |
| Alias de gen | CHX10, Homeobox protein CHX10, HOX10, MCOP2, MCOPCB3, RET1, visual system homeobox 2, VSX2 |
| Símbolos de los genes | VSX2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?