Learn More
VSX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16854385 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Product Code. Cantidad unitSize
16854385 150 μL 150 microlitros
16864385 20 μL 20 microlitros
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16854385
missing translation for 'mfr': Proteintech 258251AP150UL
This item is not returnable. View return policy
Rabbit Polyclonal Antibody
CHX10 encodes a homeobox protein originally described as a retina-specific transcription factor. Mutations in this gene are associated with microphthalmia, cataracts and iris abnormalities.
Specifikationer
Antígeno VSX2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.34 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica VSX2
N.º de referencia del gen P58304, Q61412
Alias de gen CHX10, Homeobox protein CHX10, HOX10, MCOP2, MCOPCB3, RET1, visual system homeobox 2, VSX2
Símbolos de los genes VSX2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno VSX2 Fusion Protein Ag23035
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12677, 338917
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.