Learn More
VSX2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234269 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234269 20 μL 20 microlitros
30235932 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30234269
Marca: Proteintech 676261IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The VSX2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human VSX2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The VSX2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno VSX2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2C7C1
Concentración 800 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CHX10; HOX10; MCOP2; MCOPCB3; RET1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338917
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 45 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b