missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VSNL1 Mouse anti-Human, Clone: OTI2B10, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17636921
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17636921 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17636921

Marca: Origene Technologies CF802254

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

This gene is a member of the visinin/recoverin subfamily of neuronal calcium sensor proteins. The encoded protein is strongly expressed in granule cells of the cerebellum where it associates with membranes in a calcium-dependent manner and modulates intracellular signaling pathways of the central nervous system by directly or indirectly regulating the activity of adenylyl cyclase. Alternatively spliced transcript variants have been observed, but their full-length nature has not been determined.

Especificaciones

Antígeno VSNL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B10
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica VSNL1
N.º de referencia del gen P62760
Alias de gen HLP3, HPCAL3, HUVISL1, VILIP, VILIP-1
Símbolos de los genes VSNL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 2-191 of human VSNL1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7447
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.