missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VSNL1, Mouse anti-Human, Clone: 3A9, Abnova™

Código de producto. 16044336
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16044336 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16044336

Marca: Abnova MAB16403.50uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno VSNL1
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3A9
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunofluorescence (1:500-1:1000) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (10 ug/mL) Western Blot (1:1000-1:2000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (10 mM sodium azide).
génica visinin-like 1
Alias de gen HLP3/HPCAL3/HUVISL1/VILIP/VILIP-1
Símbolos de los genes VSNL1
Especie del huésped Mouse
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7447
Especies diana Bovine, Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.