Learn More
VS-5584, MedChemExpress
Descripción
VS-5584 is a pan-PI3K/mTOR kinase inhibitor with IC50s of 16 nM, 68 nM, 42 nM, 25 nM, and 37 nM for PI3Kα, PI3Kβ, PI3Kδ, PI3Kγ and mTOR, respectively. VS-5584 simultaneously blocks mTORC2 as well as mTORC1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VS-5584 |
| CAS | 1246560-33-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H22N8O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | SB2343 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (94.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC=C(C2=C3N=C(C)N(C(C)C)C3=NC(N4CCOCC4)=N2)C=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 354.41 |
| Mostrar más |