Learn More
Grant Instruments™ VR Rack for Grant Heated Circulating Bath
Código de producto. 11486477
Change view
Click to view available options
Admite:
(75) tubos de 1,5 ml
Tubos de 0,5 ml (102)
Tubos de 10 a 13 mm (65)
Tubos de 16 a 19 mm (36)
Tubos de 24 mm (23)
Tubos de 30 mm (14)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11486477 (75) tubos de 1,5 ml cada uno
11466477 Tubos de 30 mm (14) cada uno
11456477 Tubos de 24 mm (23) cada uno
11446477 Tubos de 16 a 19 mm (36) cada uno
11436477 Tubos de 10 a 13 mm (65) cada uno
11476477 Tubos de 0,5 ml (102) cada uno
6 options
Código de producto. 11486477
Marca: Grant Instruments™ VRLE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with a number of Grant Heating Circulators and Heated Circulating Baths. Grant Instruments™ VR Racks for Grant Heated Circulating Baths accommodate a variety of tube sizes and capacities.
Para su uso con un gran número de circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant. Las gradillas VR de Grant Instruments™ para baños de circulación con calentamiento Grant se adaptan a una gran variedad de tamaños de tubo y capacidades.
  • Acepta tubos pequeños de hasta 0,5 ml o grandes de hasta 30 mm de diámetro
  • Para su uso con circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baños de circulación calefactados T100, TC120, TX150, TXF200
Admite (75) tubos de 1,5 ml