missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VPS8 Monoclonal Antibody (2C8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15642285
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15642285 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15642285 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA524456

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: RITPSQVKMS PSYHQSKGDP TAKKGTSEPV LDPQQIQAFD QLCRLYRGSS RLALLTELSQ NRSSESYRPF SGSQSAPAFN SIFQNENFQL QLIPPPVTED.

Plays a role in vesicle-mediated protein trafficking of the endocytic membrane transport pathway. Believed to act as a component of the putative CORVET endosomal tethering complexes which is proposed to be involved in the Rab5-to-Rab7 endosome conversion probably implicating MON1A/B, and via binding SNAREs and SNARE complexes to mediate tethering and docking events during SNARE-mediated membrane fusion. The CORVET complex is proposed to function as a Rab5 effector to mediate early endosome fusion probably in specific endosome subpopulations (PubMed:25266290). Functions predominantly in APPL1-containing endosomes (PubMed:25266290). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VPS8
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2C8
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica VPS8
N.º de referencia del gen Q8N3P4
Alias de gen AI315068; AU040738; im:7166005; KIAA0804; mKIAA0804; RGD1309443; si:dkey-24b15.1; vacuolar protein sorting 8 homolog; vacuolar protein sorting 8 homolog (S. cerevisiae); vacuolar protein sorting-associated protein 8 homolog; VPS8; VPS8 CORVET complex subunit; VPS8 subunit of CORVET complex; VPS8, CORVET complex subunit; zgc:158695
Símbolos de los genes VPS8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KIAA0804 (NP_001009921, 1329 a.a. ~ 1428 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23355
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.