missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VPS45 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16859453 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16859453 20 μL 20 microlitros
16849453 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16859453 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 120061AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Vesicle mediated protein sorting plays an important role in segregation of intracellular molecules into distinct organelles. Genetic studies in yeast have identified more than 40 vacuolar protein sorting genes involved in vesicle transport to vacuoles. This gene is a member of the Sec1 domain family, and shows a high degree of sequence similarity to mouse, rat and yeast Vps45. The exact function of this gene is not known, but its high expression in peripheral blood mononuclear cells suggests a role in trafficking proteins, including inflammatory mediators.

Especificaciones

Antígeno VPS45
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica VPS45
N.º de referencia del gen O08700, P97390, Q9NRW7
Alias de gen h VPS45, H1, H1VPS45, hlVps45, VPS45, VPS45A, VPS45B, VPS54A, VSP45, VSP45A
Símbolos de los genes Vps45
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno VPS45 Fusion Protein Ag2658
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11311, 22365, 64516
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.