Learn More
Mettler Toledo™ VP6-St pH Probes
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
3 m
5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC 30 mm |
| Tipo | VP6-ST |
| Longitud (métrico) | 3 m |
| Longitud del cable (métrico) | 3 m |