missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Voxelotor, MedChemExpress

Código de producto. 16487506
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487506 100 mg 100 miligramos
16473597 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487506

Marca: Medchem Express HY18681

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Voxelotor (GBT 440) is a potent inhibitor of haemoglobin S (HbS) polymerization. Voxelotor has the potential for sickle cell disease (SCD) treatment.

Voxelotor (GBT 440) is a potent inhibitor of haemoglobin S (HbS) polymerization. Voxelotor has the potential for sickle cell disease (SCD) treatment.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Voxelotor
CAS 1446321-46-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N3O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo GBT 440
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (296.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=CC(OCC2=C(C3=CC=NN3C(C)C)N=CC=C2)=C1C=O
Peso molecular (g/mol) 337.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.