Learn More
Heathrow Scientific™ Mezclador de vórtex, azul
Código de producto. 15599811 Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
CE
Enchufe del Reino Unido
Requisitos eléctricos:
220/240 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15599811
Marca: Heathrow Scientific™ HS120212
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta unidad de agitación vorticial es multiuso para ofrecer la máxima comodidad. La unidad más funcional de la gama de aplicaciones que requieren desde una mezcla suave a una agitación vorticial de alta velocidad.
El diseño innovador hace el máximo uso del espacio disponible, proporcionando ranuras de sujeción para no menos de seis tamaños diferentes de tubo y una placa de ensayo estándar, mientras que el área de almohadilla central puede usarse para la mezcla manual rápida de una amplia gama de tubos y vasos.
  • Cuerpo fabricado con ABS duradero para resistir los productos químicos más utilizados, y es fácil de limpiar
  • Patas de dispositivo elastomérico estables, proporcionan amortiguación de la vibración y evitan el movimiento durante el funcionamiento
  • El cabezal innovador se puede quitar para fines de limpieza
  • Patente de diseño DE EE.UU. No. D787,085, patente de utilidad de EE.UU. N.º 9895670
Especificaciones
Órbita 3,7 mm
Capacidad portante (métrico) 135 g
Intervalo de velocidad 1000-3000 rpm
Requisitos eléctricos 220/240 V, 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Vataje 44 W
Amperaje 0,4 A
Capacidad de tubos 50 ml, 15 ml, 1,5/2 ml, 0,5 ml y 0,2 ml
Tipo de producto Unidad de vórtice
Capacidad portante (imperial) 4.8 oz.
Tipo de tapón CE
Frecuencia 50/60 Hz
Material Base de ABS, plataforma de nailon
Fondo (imperial) 7,41 in
Fondo (métrico) 19 cm
Dimensiones (L x An) 6,7 x 7,5 pulg.
Altura (imperial) 7,68 in
Altura (métrico) 19,7 cm
Longitud (imperial) 6,7 in
Longitud de la plataforma (imperial) 5,51 in
Longitud (métrico) 17,1 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 140 mm
Anchura (imperial) 6,67 pulg.
Anchura de la plataforma (imperial) 4,5 in
Anchura (métrico) 17,1cm
Anchura de la plataforma (métrico) 11,43 cm
Peso con embalaje (imperial) 11,12 lb
Peso con embalaje (métrico) 5 kg
Peso (imperial) 8,66 lb
Peso (métrico) 3,93 kg
Color Azul
Descripción Mezclador vorticial de 220/240 V, enchufe CE
Modelo HS120212
Para utilizar con (equipo) Placas de ensayo para quimiotaxis
Incluye 1 x cable de alimentación de CA, 1 x cabezal de mezcla, 3 x cables de retención elásticos, 3 x almohadillas centrales
Tipo de motor Sin escobillas
Modos de funcionamiento 3 modos: 1000, 2000 y 3000 rpm
Garantía y oferta de servicio 5 años