Learn More
Fisherbrand™ Soportes de tubos para mezcladores Vortex
Código de producto. 15756959 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
N.º de posiciones:
1
18
24
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de posiciones unitSize
15756959 18 cada uno
15776959 1 cada uno
15746959 24 cada uno
3 options
Código de producto. 15756959
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con mezclador Fisherbrand vortex
  • Montaje en la parte superior de la mesa de mezclas para mezclas de un solo tubo y manos libres
  • Se puede acoplar fácilmente sin herramientas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite De 1,5 a 2 ml
Tipo de producto Soporte de microtubos
Dimensiones (L x An) 9 x 9 in (229 x 229 mm)
Longitud (imperial) 9 pulg
Longitud (métrico) 229 mm
Anchura (imperial) 9 pulg.
Anchura (métrico) 229 mm
Para utilizar con (equipo) Mezcladora vorticial
N.º de posiciones 18