Especificaciones
| Admite | 0,5 mL |
| Tipo de producto | Soporte de microtubos |
| Dimensiones (L x An) | 9 x 9 in (229 x 229 mm) |
| Longitud (imperial) | 9 pulg |
| Longitud (métrico) | 229 mm |
| Anchura (imperial) | 9 pulg. |
| Anchura (métrico) | 229 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Mezcladora vorticial |
| N.º de posiciones | 24 |