Learn More
OHAUS™ Agitador vórtex
Código de producto. 17208390 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de controlador unitSize
17208390 Digital cada uno
17298380 Analógico cada uno
2 options
Código de producto. 17208390
Marca: OHAUS™ 30573837
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Potente mezclador Vortex manos libres para una mezcla eficaz de alto rendimiento
  • Procese fácilmente hasta 50 muestras a la vez - El mezclador vorticial multitubo se puede personalizar para su aplicación con seis gradillas de tubos diferentes y un kit de extensión posterior.
  • Los mezcladores vorticiales multitubo cuentan con una carcasa de acero inoxidable de una sola pieza fácil de limpiar que es perfecta para salas limpias o una versión de acero pintado para una opción más económica.
  • Para muestras exigentes, mejore la acción del vórtex y genere una mezcla más vigorosa con el modo de pulso programable en los modelos digitales. Ajuste el intervalo de tiempo de activación/desactivación del pulso para personalizar el funcionamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3,6 mm
Tensión 230 V
Vataje 100 W
Frecuencia 50/60 Hz
Material Gradilla de espuma de acero inoxidable para (50) tubos de 12 mm de diámetro (incluida), gradillas de espuma intercambiables para tubos vorticiales de 10 a 29 mm de diámetro
Dimensiones (L x An) 241 x 384 mm
Altura (imperial) 16 in
Altura (métrico) 406 mm
Longitud (imperial) 9,5 in
Anchura (imperial) 15,1 pulg.
Peso con embalaje (métrico) 19,1 kg
Peso (imperial) 41 lb
Peso (métrico) 18,7 kg
Tipo de controlador Digital
Modelo VXMTDGB
Pantalla Pantallas LED independientes para velocidad y tiempo