Learn More
Scientific Industries SI™ Accesorio TurboMix
Código de producto. 15597335
Click to view available options
Admite:
12 tubos de 1,5 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15597335
Marca: Scientific Industries SI™ 83041390
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una mezcla extremadamente enérgica a través de una combinación de agitación en vórtex y colisión de impacto. El accesorio TurboMix Scientific Industries SI™ es ideal para la disolución, la resuspensión o la mezcla de muestras agresivas y rápidas
  • Se monta de manera permanente en la mayoría de la familia de mezcladores existentes Vortex-Genie 2 y Vortex-Genie Pulse
  • Admite hasta doce microtubos de 1,5 ml o 2 ml
  • Ideal para disolución, resuspensión o mezcla de muestras agresivas y rápidas
  • Práctico y eficaz para la interrupción celular en procedimientos de micropartículas de vidrio.
Especificaciones
Admite 12 tubos de 1,5 a 2 ml
Tipo de producto Accesorio TurboMix
Para utilizar con (equipo) La mayoría de la familia de mezcladores Vortex-Genie 2 y Vortex-Genie Pulse
N.º de posiciones 12