Learn More
Scientific Industries SI™ Mezclador de 1 toque Vortex-Genie™
Mezcla muestras difíciles con acciones de vórtice agresivas de alta velocidad. El mezclador de 1 toque Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ orbita en un circuito grande de 6 mm para garantizar mezclas homogéneas.
329.00€
Especificaciones
Órbita | 6 mm |
---|---|
Intervalo de velocidad | 3200 rpm |
Requisitos eléctricos | 230 V/60 Hz |
Tensión | 230 V |
Tipo de producto | Agitador vórtex |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15517335
|
Scientific Industries SI™
SI-0156 |
SI-0156 | Enchufe de la UE |
329.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Acción de vórtice individual enérgica de alta velocidad
- Accionamiento táctil fácil de usar
- Grande, órbita de 6 mm para acción de vórtice agresiva de muestras difíciles.
- Se puede utilizar con un vaso de expulsión o una plataforma de 76 mm opcional.
- Se puede utilizar en salas frías y estufas microbiológicas
- Se suministra con cabezal de copa para un solo tubo.
Especificaciones
6 mm | |
230 V/60 Hz | |
Agitador vórtex | |
165 mm | |
122 mm | |
Vaso de expulsión |
3200 rpm | |
230 V | |
60 Hz | |
165 mm | |
4 kg | |
Táctil |