missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Voriconazole, MedChemExpress

Código de producto. p-200096182
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16427946 100 mg 100 miligramos
16404107 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16427946

Marca: Medchem Express HY76200

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Voriconazole (UK-109496) is a second-generation, broad-spectrum triazole antifungal agent that inhibits fungal ergosterol biosynthesis. Voriconazole exerts its antifungal activity by inhibition of 14-α-lanosterol demethylation, which is mediated by fungal cytochrome P450 enzymes.

Voriconazole (UK-109496) is a second-generation, broad-spectrum triazole antifungal agent that inhibits fungal ergosterol biosynthesis. Voriconazole exerts its antifungal activity by inhibition of 14-α-lanosterol demethylation, which is mediated by fungal cytochrome P450 enzymes.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Voriconazole
Forma física Solid
CAS 137234-62-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14F3N5O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo UK-109496
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (143.14 mM) ∣H2O : 0.17 mg/mL (0.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]([C@@H](C)C1=NC=NC=C1F)(CN2N=CN=C2)C(C(F)=C3)=CC=C3F
Peso molecular (g/mol) 349.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.31
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.