missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™

Código de producto. 12692037 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Conjugado:
Biotin
Unconjugated
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
200 microlitros
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Conjugado Concentración unitSize
12692037 200 μL Unconjugated 1mg/mL 200 microlitros
12632037 100 μL Biotin 200μg/mL 100 microlitros
12642037 500 μL Biotin 200μg/mL 500 microlitros
12662037 100 μL Unconjugated 200μg/mL 100 microlitros
12672037 500 μL Unconjugated 200μg/mL 500 microlitros
12652037 1 mL Unconjugated 200μg/mL 1 ml
12682037 100 μL Unconjugated 1mg/mL 100 microlitros
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12692037

Proveedor: Epredia MS690PABX

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.

Molecular genetic studies suggest that VHL is a tumor-suppressor gene. Alterations in the von Hippel-Lindau (VHL) gene are correlated with a diverse group of neoplasms including hemangioblastoma, clear cell renal carcinoma (RCC), and pheochromocytoma. Two transcriptional elongation factors, Elongin B and C, are shown to bind in vitro and in vivo to a short, colinear region of the VHL protein (pVHL) that is frequently mutated in human tumors. It is proposed that pVHL functions in vivo as a negative regulator of transcription elongation.

Host Species: Mouse

Clone: Ig33

Isotype: IgG1/κ

Species Reactivity: Human and Mouse. Others not known.

Epitope: aa 1-54

Immunogen: A recombinant protein containing aa 1-213 of human vHL

Molecular Weight: 30kDa

Positive Control: Kidney

Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 does not recognize the truncated form of VHL protein.

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1
Clasificación Monoclonal
Clon Ig33
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A recombinant protein containing aa 1-213 of human VHL
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer and Tumor Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse
Formulario Concentrated
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.