Learn More
von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Tienda Epredia ProductosDescripción
Host Species: Mouse
Clone: Ig33
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Mouse. Others not known.
Epitope: aa 1-54
Immunogen: A recombinant protein containing aa 1-213 of human vHL
Molecular Weight: 30kDa
Positive Control: Kidney
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 does not recognize the truncated form of VHL protein.
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Ig33 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | A recombinant protein containing aa 1-213 of human VHL |
| Cantidad | 1 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Cancer and Tumor Biology |
| Mostrar más |