Learn More
DWK Life Sciences Pipeta volumétrica de vidrio sódico-cálcico, clase B, impresión de difusión ámbar
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las pipetas se utilizan para la medición y decantación precisas de líquidos. Solo ciertas cantidades pueden llenarse con pipetas de perilla. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Las tolerancias para el contenido de volumen de las pipetas calibrables corresponden a los límites de error de las normas alemanas de pesos y medidas, así como ISO y DIN. Las pipetas están hechas de vidrio sódico-cálcico y cumplen con la clase B. La escala está impresa en ámbar.
- La calibración se basa en el volumen de vertido (Ex) a una temperatura de referencia de +20 °C.
- El soplado permite mantener y dispensar diferentes cantidades de líquidos en porciones del mismo tamaño
- Impresión ámbar cocida de alta resistencia
- Las tolerancias de contenido de volumen se ajustan a la clase de precisión B
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición y decantación exacta de líquidos; medición volumétrica; recogida y entrega de una cantidad total definida |
| Cantidad | 6/paq. |
| Tolerancia | ± 0,08 ml |
| Color | Rojo |
| Volumen (métrico) | 50 ml |
| Longitud (métrico) | 550 mm |