Learn More
DWK Life Sciences Pipeta volumétrica de vidrio sódico-cálcico, clase B, impresión de difusión ámbar
Código de producto. 15221939 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 15221939
Marca: DWK Life Sciences 243371207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas se utilizan para la medición y decantación precisas de líquidos. Solo ciertas cantidades pueden llenarse con pipetas de perilla.
Las pipetas se utilizan para la medición y decantación precisas de líquidos. Solo ciertas cantidades pueden llenarse con pipetas de perilla. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Las tolerancias para el contenido de volumen de las pipetas calibrables corresponden a los límites de error de las normas alemanas de pesos y medidas, así como ISO y DIN. Las pipetas están hechas de vidrio sódico-cálcico y cumplen con la clase B. La escala está impresa en ámbar.
  • La calibración se basa en el volumen de vertido (Ex) a una temperatura de referencia de +20 °C.
  • El soplado permite mantener y dispensar diferentes cantidades de líquidos en porciones del mismo tamaño
  • Impresión ámbar cocida de alta resistencia
  • Las tolerancias de contenido de volumen se ajustan a la clase de precisión B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con (aplicación) Medición y decantación exacta de líquidos; medición volumétrica; recogida y entrega de una cantidad total definida
Cantidad 6/paq.
Tolerancia ± 0,05 ml
Color Amarillo
Volumen (métrico) 20 ml
Longitud (métrico) 520 mm