Learn More
DWK Life Sciences Pipeta volumétrica, de vidrio sódico-cálcico, clase AS, impresión de difusión ámbar, con certificado de lote y certificado de conformidad
Código de producto. 15221949 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 15221949
Marca: DWK Life Sciences 243381705
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas se utilizan para la medición y decantación precisas de líquidos. Solo ciertas cantidades pueden llenarse con pipetas de perilla.
Las pipetas se utilizan para la medición y decantación precisas de líquidos. Solo ciertas cantidades pueden llenarse con pipetas de perilla. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Las tolerancias para el contenido de volumen de las pipetas calibrables corresponden a los límites de error de las normas alemanas de pesos y medidas, así como ISO y DIN. Las pipetas están hechas de vidrio sódico-cálcico y cumplen con la clase B. La escala está impresa en ámbar. Las pipetas con un número de lote y clase de precisión AS se suministran con un certificado de lote. Este certificado documenta el valor medio obtenido de la medición del lote en cuestión, la desviación estándar y el día de expedición. Los certificados de lote también se pueden consultar en línea. El número de lote está compuesto por cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18.01.
  • La calibración se basa en el volumen de vertido (Ex) a una temperatura de referencia de +20 °C.
  • El soplado permite mantener y dispensar diferentes cantidades de líquidos en porciones del mismo tamaño
  • Impresión ámbar cocida de alta resistencia
  • Las tolerancias de contenido de volumen se ajustan a la clase de precisión AS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con (aplicación) Medición y decantación exacta de líquidos; medición volumétrica; recogida y entrega de una cantidad total definida
Cantidad 6/paq.
Tolerancia ± 0,05 ml
Color Rojo
Volumen (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 550 mm