Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas con jeringa acoplada
Description
- Una marca
- Graduación de tinción ámbar
Specifications
Specifications
| Material | AR-GLAS |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Cantidad | Each |
| Tolerancia | 0.03 mL |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| Tipo | Jeringa de pipeta volumétrica |