Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas con jeringa acoplada
Código de producto. 10577441
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10577441 15 mL cada uno
10544062 10 ml 1 PCS
10723343 5 ml cada uno
10223771 1 ml cada uno
10643392 20 mL cada uno
10731231 50 mL cada uno
10155480 25 mL cada uno
10110621 2 mL cada uno
8 options
Código de producto. 10577441
Marca: Hirschmann™ 1410164
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas Hirschmann™ con jeringa acoplada vienen con graduación en ámbar.
  • Una marca
  • Graduación de tinción ámbar
Especificaciones
Exactitud ± 0.03 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Calibración To Deliver
Clase Class B
Material Soda Lime Glass
Esterilidad No estéril
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Tipo de graduación Permanent amber markings with silver diffusion color
Cantidad 1 Each
Tolerancia ± 0.03 mL
Volumen (métrico) 15 mL
Tipo Jeringa de pipeta volumétrica
Desechables Reusable