Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas con jeringa acoplada
Código de producto. 10544062
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10544062 10 ml 1 PCS
10723343 5 ml cada uno
10223771 1 ml cada uno
10643392 20 mL cada uno
10731231 50 mL cada uno
10155480 25 mL cada uno
10577441 15 mL cada uno
10110621 2 mL cada uno
8 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10544062
Brand: Hirschmann™ 1410160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas Hirschmann™ con jeringa acoplada vienen con graduación en ámbar.
  • Una marca
  • Graduación de tinción ámbar
Tekniske data
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Cantidad Unidad
Tolerancia 0,02 mL
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo Jeringa de pipeta volumétrica
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.