Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas con jeringa acoplada
Descripción
- Una marca
- Graduación de tinción ámbar
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Cantidad | Unidad |
| Tolerancia | 0,008 mL |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Tipo | Jeringa de pipeta volumétrica |