Learn More
Socorex™ Acura™ 12-channel Micropipette Volumetric Module
Código de producto. 10749264
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
50 μl
350 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10749264 10 μl cada uno
10122142 350 μl cada uno
10589482 50 μl cada uno
3 options
Código de producto. 10749264
Marca: Socorex™ 800.12.010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la versatilidad de su unidad de control electrónico de micropipeta Acura™ y ahorre costes al accesorializarla con uno de los 27 módulos volumétricos disponibles. El módulo volumétrico de la micropipeta de 12 canales Acura™ Socorex™ es una opción excelente y fácilmente conectable/desmontable para sus necesidades de micropipeteo multicanal.
  • Una de los 27 conjuntos volumétricos disponibles.
    • Aumente la versatilidad y ahorre costes.
  • Desensambla y reensambla sin herramientas.
  • Las especificaciones de calibración de los módulos adicionales, tal y como las establece el control de calidad de fábrica o el propietario de la pipeta, se conservan en la memoria del instrumento.
Especificaciones
Para utilizar con Pipeta de 12 canales
Número de canales 12
Línea de productos Acura
Tipo Módulo volumétrico de micropipeta
Volumen (métrico) 10 μl
Para utilizar con (aplicación) Pipeta de 12 canales
Para utilizar con (equipo) Micropipeta Acura™ Electro 926
Cantidad 1 unidad