Learn More
Karl Hecht™ Volumetric Flask with PP Stopper, Conformity Certified
Código de producto. 10748682
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño del tapón:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 7/16
Tolerancia:
0,025 mL
0,04 mL
0,06 mL
0,10 mL
0,15 mL
0,25 mL
0,4 mL
0,6 mL
Estilo de cuello:
Ancha
Estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tolerancia Estilo de cuello unitSize
10748682 250 mL NS 14/23 0,15 mL Estándar cada uno
10033861 500 mL NS 19/26 0,25 mL Estándar cada uno
10648671 100 mL NS 14/23 0,10 mL Estándar cada uno
10195331 5 mL NS 7/16 0,025 mL Estándar cada uno
10776372 10 mL NS 10/19 0,4 mL Ancha cada uno
10339021 20 mL NS 12/21 0,06 mL Ancha cada uno
10490172 25 mL NS 10/19 0,04 mL Estándar cada uno
10459421 200 mL NS 14/23 0,15 mL Estándar cada uno
10359211 1000 mL NS 29/32 0,6 mL Estándar cada uno
10013791 50 mL NS 12/21 0,06 mL Estándar cada uno
10083871 5 mL NS 7/16 0,025 mL - cada uno
10145481 10 mL NS 7/16 0,025 mL Estándar cada uno
10349261 2 mL NS 7/16 0,025 mL - cada uno
10708852 2000 mL NS 29/32 0,6 mL Estándar cada uno
10638671 50 mL NS 14/23 0,10 mL Ancha cada uno
15 options
Código de producto. 10748682
Marca: Karl Hecht™ 42096064
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Simply and accurately measure required sample volumes. Karl Hecht™ Volumetric Flask with PP Stopper Conformity Certified is thick-walled, clearly marked and labeled, and has a solid finish
  • Duran™ borosilicate glass 3.3.
  • Standard type.
  • Standard ground and interchangeable NS stopper of polyethylene.
  • Fused blue graduation.
  • Thick-walled, solid finish.
  • Clearly legible figures and marks.
  • Conformity certified.
    • Individual test- or lot-control certificate available from manufacturer with surcharge.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Estilo de cuello Estándar
Tipo de producto Volumetric Flask
Tolerancia 0,15 mL
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón NS
Tamaño del tapón NS 14/23