Learn More
Vitlab™ Matraz aforado con tapón NS
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Absorción de UV, muy transparente.
- Para el almacenamiento de materiales sensibles a la luz
- La tensión térmica de hasta 121 °C no supera permanentemente el límite de tolerancia
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| N.° por paquete | 2 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 121 °C |
| Tamaño de rosca | NS 14/23 |
| Tolerancia | 0,1 ml |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Clase | A |