Learn More
Kartell SpA Volumetric Flask with Cap
Código de producto. 10458652
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10458652 50 mL paquete de 20
10565811 250 mL paquete de 10
10051071 500 mL paquete de 10
10011111 1000 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10458652 Proveedor Kartell SpA N.º de proveedor 0248500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Volumetric flask with cap, PMP
Crystal clear volumetric flask creates no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20°C. Thick walls eliminate distortion. Thin necks make final measurement precise. Autoclavable to 170°C. Chemically non-absorbant. No wetting. Stopper included
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material PMP
Tipo de producto Volumetric Flask
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Graduated No
Mouth Style Threaded
Esterilidad Non-sterile
Forma del fondo Round
Tratamiento de superficie Untreated