Learn More
Patrón de combinación de compuestos orgánicos volátiles, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescription
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS | Concentración |
|---|---|---|
| 1,1,1-Tricloroetano | 71-55-6 | 2000μg/ml |
| 1,1,2,2-tetracloroetano | 79-34-5 | 2000μg/ml |
| 1,1,2-Tricloroetano | 79-00-5 | 2000μg/ml |
| 1,1-Dicloroetano | 75-34-3 | 2000μg/ml |
| 1,1-Dicloroeteno | 75-35-4 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dicloroetano | 107-06-2 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dicloropropano | 78-87-5 | 2000μg/ml |
| 2-Butanona | 78-93-3 | 2000μg/ml |
| 2-Hexanona | 591-78-6 | 2000μg/ml |
| 4-Metil-2-pentanona | 108-10-1 | 2000μg/ml |
| Acetona | 67-64-1 | 2000μg/ml |
| Benceno | 71-43-2 | 2000μg/ml |
| Bromodiclorometano | 75-27-4 | 2000μg/ml |
| Bromoformo | 75-25-2 | 2000μg/ml |
| Disulfuro de carbono | 75-15-0 | 2000μg/ml |
| Tetracloruro de carbono | 56-23-5 | 2000μg/ml |
| Clorobenceno | 108-90-7 | 2000μg/ml |
| Cloroformo | 67-66-3 | 2000μg/ml |
| cis-1,2-Dicloroetano | 156-59-2 | 2000μg/ml |
| cis-1,3-Dicloropropeno | 10061-01-5 | 2000μg/ml |
| Dibromoclorometano | 124-48-1 | 2000μg/ml |
| Etilbenceno | 100-41-4 | 2000μg/ml |
| Cloruro de metileno | 75-09-2 | 2000μg/ml |
| m-Xileno | 108-38-3 | 2000μg/ml |
| o-xileno | 95-47-6 | 2000μg/ml |
| p-Xileno | 106-42-3 | 2000μg/ml |
| Estireno | 100-42-5 | 2000μg/ml |
| Tetracloroeteno | 127-18-4 | 2000μg/ml |
| tolueno | 108-88-3 | 2000μg/ml |
| trans-1,2-Dicloroeteno | 156-60-5 | 2000μg/ml |
| trans-1,3-Dicloropropeno | 10061-02-6 | 2000μg/ml |
| Tricloroeteno | 79-01-6 | 2000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Volatile Organics Combination Standard |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Métodos | For US EPA CLP Methods |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Cantidad | 1 mL |
Safety and Handling
- Volatile Organics Combination Standard
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: dichloromethane, methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.