Learn More
Patrón sustituto, alto nivel, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS | Concentración |
|---|---|---|
| 1,2-Dicloroetano-d4 | 17060-07-0 | 2500μg/ml |
| 1-Bromo-4-fluorobenceno | 460-00-4 | 2500μg/ml |
| Tolueno-d8 | 2037-26-5 | 2500 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Surrogate Standard (High Level) |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Métodos | For US EPA Methods 8260, CLP |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Surrogate Standard (High Level)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,2-Dichloroethane-d4, toluene, methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio