Learn More
Spex CertiPrep™ Volatile Organics Mix, 60-BIG-MIX-2000
Código de producto. 12743077 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
:
60-BIG-MIX-2000
Código de producto.
12743077 60-BIG-MIX-2000
1 options
Código de producto. 12743077 Proveedor Spex CertiPrep™ N.º de proveedor 60BIGMIX2000
Volatile Organics Mix with 60 Certified Components, 2,000 µg/mL in Methanol-P&T; 1 mL
  • Accredited by A2LA to ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016
  • Manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
  • For US EPA Methods 502.2 and 8260
  • 2,000 ppm volatile organics mix in methanol-P&T matrix
  • Form: liquid
  • Matrix: Methanol-P&T
Especificaciones
Industry Type Wastewater Testing, Drinking Water
Cantidad 1 mL ampule
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Volatile Organics Mix (High Level)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropyl benzene, methanol