Learn More
Poulten Graf™ Pipeta con perilla de vidrio sódico-cálcico de clase A USP Volac™ con certificado de obra
Código de producto. 10650983
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10650983 5 ml paquete de 5
10131572 10 ml paquete de 5
10682513 25 ml paquete de 5
10000422 2 ml 5 PCS
10692513 50 ml paquete de 5
5 options
Código de producto. 10650983
Marca: Poulten Graf™ US371/WAC/E/5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Marcadas individualmente con el tiempo de flujo de transferencia. Las pipetas con perilla de vidrio sódico-cálcico de clase A Poulten Graf™ Volac™ USP con certificado de obra garantizan volúmenes y tiempos de flujo dentro de los límites de clase A.
  • Numeradas individualmente y que cumplen las precisiones de las normas USP/ISO/BS y DIN
  • Graduación de tinción ámbar
  • Calibrado para el suministro
Specifications
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración/Cumple las precisiones de USP/ISO/BS y DIN
Clase A
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Cantidad 5/Paq.
Tolerancia 0.01 ml
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Pipeta con perilla