Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipetas Pasteur de vidrio Volac™
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
230 mm
Incluye:
Conectado
Sin tapón
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Descripción
- Disponibles con o sin tapón
- Las pipetas de vidrio vienen en 150, 230 y 270 mm de longitud
- Los materiales de envasado se han seleccionado cuidadosamente para garantizar la facilidad de uso del técnico con protección máxima contra rotura durante el tránsito y contaminación mínima por pelusas o polvo
- Todas las pipetas estándar se pueden suministrar con «puntos sellados» y marca de rotura
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BS5732,ISO7712 |
| Material | Vidrio |
| Gotas/ml | De 30 a 35 ml |
| Incluye | Sin tapón |
| Cantidad | 1000/Paq. |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tipo | Pipeta Pasteur |
| Desechables | Sí |