Learn More
Poulten & Graf Ltd Bureta con llave de paso recta y llave de PTFE VOLAC FORTUNA™
Código de producto. 10016161
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
Graduaciones:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10016161
Marca: Poulten & Graf Ltd RB9806/NC/H
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La bureta con llave de paso recta y llave de PTFE Poulten & Graf Ldt VOLAC FORTUNA™ proporciona de una forma precisa volúmenes conocidos de un líquido en valoraciones.
  • Con llave de paso recta
  • Con llave de paso de PTFE.
  • Graduación en ámbar
  • Schellbach
  • Conformidad aprobada
  • Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Longitud (métrico) 820 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 mL
N.° por paquete 1 Ea.
Incluye Llave de paso recta, llave de vidrio
Báscula Azul
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia 0,05 mL
Tipo Bureta Schellbach
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad EN ISO 385