Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipeta con perilla VOLAC FORTUNA™ con certificado único
Descripción
- Graduación en ámbar
- Con marca 1
- Conformidad aprobada
- Con certificado de lote
- Con certificado único
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 648 |
| Clase | AS |
| Material | Soda Lime Glass |
| Esterilidad | No estéril |
| Color de graduación | Ámbar |
| Tipo de graduación | Ring marks |
| Cantidad | 5 |
| Tolerancia | 0.01 mL |
| Volumen (métrico) | 3 mL |
| Mostrar más |