Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipeta con perilla VOLAC FORTUNA™ con certificado único
Pipeta con perilla Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ con certificado único permite mediciones precisas de un volumen de solución.
Marca: Poulten & Graf GmbH R371/WAC/J/5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Graduación en ámbar
- Con marca 1
- Conformidad aprobada
- Con certificado de lote
- Con certificado único
Especificaciones
Autoclavable | |
AS | |
No estéril | |
Ring marks | |
0.05 mL | |
Pipetas con perilla de marca uno, VOLAC FORTUNA, con certificado único |
EN ISO 648 | |
Soda Lime Glass | |
Ámbar | |
5 | |
50 mL | |
Reusable |
Poulten and Graf Bulb Pipettes
Tamaño : 652.4 kB
Título del producto
Poulten & Graf GmbH Pipeta con perilla VOLAC FORTUNA™ con certificado único > Capacidad, Métrico: 50 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido