Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipeta con perilla VOLAC FORTUNA™ con certificado único
Código de producto. 15509441
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
3 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15509441 25 ml paquete de 5
15599401 3 mL paquete de 5
15549411 20 mL paquete de 5
15539411 15 mL paquete de 5
15519441 50 mL paquete de 5
15579401 1 mL paquete de 5
15589401 2 mL paquete de 5
15529411 10 mL paquete de 5
8 options
Código de producto. 15509441
Marca: Poulten & Graf GmbH R371/WAC/I/5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pipeta con perilla Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ con certificado único permite mediciones precisas de un volumen de solución.
  • Graduación en ámbar
  • Con marca 1
  • Conformidad aprobada
  • Con certificado de lote
  • Con certificado único
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad EN ISO 648
Clase AS
Material Vidrio sodocálcico
Esterilidad No estéril
Color de graduación Ámbar
Tipo de graduación Marcas de anillo
Cantidad 5
Tolerancia 0,03 mL
Volumen (métrico) 25 ml
Tipo Pipetas con perilla de marca uno, VOLAC FORTUNA, con certificado único
Desechables No