Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with 1 Mark and Blue Graduations
Código de producto. p-7116430
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 mL
10 mL
25 mL
30 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 15211139
Marca: Poulten & Graf GmbH 1 2303602
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with 1 Mark and Blue Graduations allow accurate measurements of a volume of solution.
La pipeta con perilla Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ con marca 1 y graduación azul permite mediciones precisas de un volumen de solución.
  • Con marca 1
  • Graduaciones en azul
  • Conformidad aprobada
  • Con certificado de lote
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 648
Clase AS
Material Vidrio sodocálcico
Esterilidad No estéril
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Tipo de graduación Marcas de anillo
Cantidad 5
Tolerancia 0,02 mL
Volumen (métrico) 10 mL
Tipo Pipeta con perilla de una marca
Desechables No