Learn More
Poulten Graf™ Buretas de vidrio borosilicatado de clase A Volac™ con certificado y llave de vidrio
Descripción
- Los surtidores de vidrio extraíbles cuentan con un número de instrumento para su trazabilidad
- Tiempo de flujo inscrito en el instrumento
- Certificado que especifica la precisión en tres puntos proporcionados
- Fabricación de acuerdo con la norma BS ISO 385
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Longitud (métrico) | 820 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,05 ml |
| Incluye | Llave de vidrio intercambiable en cuerpo de vidrio |
| Llaves de paso | Recto |
| Material de la llave de paso | Vidrio |
| Tolerancia | ±0,03 ml |
| Tipo | Bureta volumétrica |
| Mostrar más |