Learn More
Poulten Graf™ Buretas de vidrio borosilicatado de clase A Volac™ con certificado y llave de vidrio
Código de producto. 10167811
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
10167811 25 ml 0,1 ml cada uno
10595332 10 ml 0,02 ml cada uno
10157811 50 ml 0,1 ml 1 PCS
10269331 25 ml 0,05 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10167811 Proveedor Poulten Graf™ N.º de proveedor RB9803/WAC/G
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Con una brida en la parte superior para facilitar el llenado. Las buretas de vidrio borosilicatado Poulten Graf™ Volac™ con certificado y llave de vidrio presentan números resaltados y líneas de graduación finas.
  • Los surtidores de vidrio extraíbles cuentan con un número de instrumento para su trazabilidad
  • Tiempo de flujo inscrito en el instrumento
  • Certificado que especifica la precisión en tres puntos proporcionados
  • Fabricación de acuerdo con la norma BS ISO 385
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 620 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Llave de vidrio intercambiable en cuerpo de vidrio
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Bureta volumétrica
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad BS 846, ISO 385