Learn More
Brady™ Etiquetas metalizadas de poliéster con acabado mate a prueba de manipulaciones con patrón de VOID
El producto B-7576 está diseñado para dejar una huella de VOID cuando se retira la etiqueta, dicha huella también aparece en la superficie de la etiqueta, por lo que no se puede reutilizar.
56.00€ - 92.50€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM G 155, UL Recognized |
Tipo de adhesivo | Tamper-evident |
Recubrimiento | None |
Color | Silver |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17871629
|
Brady™
173733 |
0.5 x 1 in. | 12.7 mm |
92.50€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17851579
|
Brady™
173830 |
1 x 1.5 in. | 25.4 mm |
72.85€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17821489
|
Brady™
173871 |
1.9 x 3 in. | 48.26 mm |
78.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17871469
|
Brady™
173747 |
2 x 1 in. | 50.8 mm |
56.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- La opción perfecta para placas de características y placas de número de serie que requieren un alto rendimiento y evidencia en caso de eliminación de la etiqueta
- Manipúlelas con cuidado para no dañar el patrón de VOID
- Para impresoras por transferencia térmica
- Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Tamper-evident | |
Silver | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Label | |
General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification | |
No | |
-94°F to +212°F | |
0,0028 in |
ASTM D 1000, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +100 °C | |
0.071 mm |